Key Documents
33539-M
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
2-Propanolo, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezze
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.00034% peroxides (as H2O2)
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.00074% free acid (as C2H5COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% carbonyl compounds (as acetone)
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.3770-1.3780
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: in accordance
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il 2-propanolo (isopropanolo) è un alcol secondario. È stato testato come sostituto per alimentare varie pile a combustibile. La polvere di CuO sciolta nel 2-propanolo è stata utilizzata per la sintesi dei colloidi di Cu assistita da ablazione laser. La sospensione di 2-propanolo con Zn(NO3)2 è stata impiegata per la fabbricazione di fotoanodi di acciaio inossidabile rivestito in biossido di titanio (P25-TiO2/SS) con uno strato di P25-TiO2 di spessore uniforme. Questo fotoanodo è stato utilizzato per il processo di degradazione elettrochimica fotocatalitica (ECPC).
Applicazioni
Il 2-propanolo può essere impiegato come carburante nella pila a combustibile con 2-propanolo diretto con membrana elettrolitica polimerica.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)