810037
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade, pack of 1 kg
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
apparent mol wt 66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 1 kg
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezze
IgG, tested
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
5.0-5.4
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0.0-10.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3