810664
Albumina di siero bovino Probumin®, grado reagente
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Sinonimo/i:
Albumina, BSA, Frazione V, Siero bovino, Sieroalbumina bovina
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Albumina di siero bovino Probumin®, grado reagente, pack of 100 g
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Grado
reagent grade
Saggio
≥98% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Tenore di acidi grassi liberi
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Impurezze
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
6.8-7.2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Cationi in tracce
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
Attività estranea
Tested for IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
Solo per ulteriore uso nella produzione. Non adatta per il consumo umano o animale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3