89700
Toluene-3,4-dithiol
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0%
Sinonimo/i:
3,4-Dimercaptotoluene, 4-Methyl-1,2-benzenedithiol, ‘Dithiol’
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forma fisica
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
P. eboll.
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-32 °C
30-33 °C (lit.)
Densità
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?