D129208
Toluene-3,4-dithiol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
3,4-Dimercaptotoluene, 4-Methyl-1,2-benzenedithiol, ‘Dithiol’
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
powder
P. ebollizione
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?