270865
Benzene-1,2-dithiol
96%
Sinonimo/i:
1,2-Dimercaptobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
96%
Stato
liquid
P. ebollizione
119-120 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22-24 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble
Densità
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1ccccc1S
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?