309265
[3,4-Toluenedithiolato(2-)]zinc hydrate
Sinonimo/i:
Zinc dithiol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.64 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
309265-1G | 4061826671535 |
309265-250MG |