Documenti fondamentali
87350
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
purum, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
THQ
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Beilstein:
116149
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.593 (lit.)
n20/D 1.594
P. ebollizione
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
Punto di fusione
9-14 °C (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Arindam Chatterjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein