87208
Myristyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
crystals
Qualità
LiChropur™
PM
micellar avg mol wt 27,000
Numero d'aggregazione
80
tecniche
ion pair chromatography: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
Punto di fusione
245-250 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)