86440
Dimethyl terephthalate
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.04 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.15 mmHg ( 93 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder, crystals or chunks
Temp. autoaccensione
1058 °F
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
140-142 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?