Key Documents
82265
Millipore
m-CP selective Supplement II
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Membrane Clostridium perfringens Selective Supplement II
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Clostridium spp.
Descrizione generale
Filter sterilized 0.5% solution of phenolphthalein diphosphate recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Applicazioni
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Componenti
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
Phenolphthalein diphosphate 0.05 g, distilled water 10 ml
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Dietiletere suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
Sigma-Aldrich
309966
Dietiletere