P9352
Perfringens T.S.C. supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Perfringens Tryptose-Sulfite-Cycloserine-Supplement, Tryptose Sulphite Cycloserine Supplement, Perfringens
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Clostridium spp.
Applicazioni
Recommended for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Componenti
Component: D-Cycloserine 200.00 mg
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?