93735
TSN Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 13.5 g/L
casein peptone, 15 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
neomycin sulfate, 0.05 g/L
polymyxin B sulfate, 0.02 g/L
sodium sulfite, 1 g/L
yeast extract, 10 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Clostridium spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com