72678
Bile esculin azide agar ISO 7899-2:2000
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 7899-2:2000
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
bacteriological agar, 15.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
ox bile, 10.0 g/L
peptone, 3.0 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tyrptone, 17.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH finale
7.1±0.1 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
Enterococcus spp.
Streptococcus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)