53436
Perfringens S.F.P. Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
S.F.P. Selective Supplement, Shahidi Ferguson Perfringens Selective Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 5 vials
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Clostridium spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Kanamycin sulphate 6 mg
Polymyxin B 15000 IU
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?