81845
Ioduro di propidio
≥94% (HPLC)
Sinonimo/i:
Diioduro di 3,8-diammino-5-[3-(dietilmetilammonio)propil]-6-fenilfenantridinio
Saggio
≥94% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
220-225 °C (dec.) (lit.)
Fluorescenza
λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2)
λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- to stain DNA in cell cycle analysis
- to stain cells and cell nuclei
- for the preparation of propidium iodide (PI)stock solution
- to stain cells for flow cytometry
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?