80521
Trichloroacetyl chloride
for GC derivatization, ≥98.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Tensione di vapore
16 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5%
98.5-101.5% (AT)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470-1.472
P. eboll.
114-116 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?