79609
Phosphorus pentoxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.02% phosphorus trioxide (P2O3)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
Punto di fusione
340 °C (lit.)
Densità
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤100 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?