79610
Phosphorus pentoxide
desiccant, with moisture indicator
Sinonimo/i:
Sicapent®, Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Stato
powder, crystals or granules
Qualità
with moisture indicator
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
Punto di fusione
340 °C (lit.)
Densità
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?