31630
Argento nitrato
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3