79291
4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethylaminosulfonyl]-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazole
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethylsulfamoyl]-7-(2-aminoethylamino)benzofurazan, 7-[(2-Aminoethyl)amino]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, DAABD-AE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Qualità
LiChropur™
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCNS(=O)(=O)c1ccc(NCCN)c2nonc12
InChI
1S/C12H20N6O3S/c1-18(2)8-7-15-22(19,20)10-4-3-9(14-6-5-13)11-12(10)17-21-16-11/h3-4,14-15H,5-8,13H2,1-2H3
QKTBJERNSIEPPM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?