791725
Acido citrico
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99.5%
Stato
crystals
Qualità
free-flowing
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
Impurezze
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.