75285
N′-Nitrosonornicotine
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Nitroso-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, 3-(1-Nitroso-2-pyrrolidinyl)pyridine, NNN
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=NN1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
XKABJYQDMJTNGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?