59773
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
analytical standard
Sinonimo/i:
NNAL
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥92.0% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(N=O)CCCC(O)C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
OGRXKBUCZFFSTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?