Key Documents
73875
Supelco
Oxybenzone-(phenyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-methanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-(phenyl-d5)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D5H7O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
DXGLGDHPHMLXJC-VIQYUKPQSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)