P53357
Propil 4-idrossibenzoato
≥99%
Sinonimo/i:
Estere propilico dell’acido 4-idrossibenzoico, Propil parabene
Saggio
≥99%
Stato
solid
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
- Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This study investigates the use of Propyl 4-hydroxybenzoate to enhance the photostability of papaverine hydrochloride solutions. The research highlights the efficacy of Propyl 4-hydroxybenzoate as a preservative, providing insights into its potential applications in pharmaceuticals where light-induced degradation of compounds is a concern. The findings are significant for improving the shelf life and stability of medicinal solutions (Piotrowska K et al., 2010).
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)