Documenti fondamentali
72610
Sigma-Aldrich
3′-nitroacetofenone
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Beilstein:
743002
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
Gruppo funzionale
ketone
nitro
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
376.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
191.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5