Key Documents
N9381
Sigma-Aldrich
3′-nitroacetofenone
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
m-nitroacetofenone
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Beilstein:
743002
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Gli atomi di ossigeno nitro o carbonile del 3′-nitroacetofenone possono agire come accettori legati all′idrogeno.
Applicazioni
Il 3′-nitroacetofenone può essere ridotto in condizioni di elevata pressione idrostatica con una lega di Ni-Al in acqua e formare 1-(3-aminofenil)etanolo.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
376.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
191.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
3-Nitroacetophenone
Feeder N
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 52(6), 1454-1456 (1996)
Selective reduction of ketones using water as a hydrogen source under high hydrostatic pressure.
Tomin A
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(36), 7321-7326 (2012)