Documenti fondamentali
722545
Sigma-Aldrich
3-Bromopyruvic acid-3-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3-Bromo-2-oxopropionic acid-3-13C
About This Item
Formula condensata:
Br13CH2COCOOH
Peso molecolare:
167.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)/i1+1
PRRZDZJYSJLDBS-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)