Documenti fondamentali
71853-M
Sigma-Aldrich
Sodium perchlorate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
NaClO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
crystalline
Impurezze
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Sodium perchlorate monohydrate (NaClO4· H2O) is a hydrated sodium salt. Its crystal structure has been investigated by three-dimensional single crystal x-ray diffraction studies. Its crystals belong to the monoclinic crystal system having space group C2/c.
Applicazioni
Sodium perchlorate monohydrate (NaClO4· H2O) may be used in the preparation of 0.01M NaClO4 solution. This solution was employed in oxalate adsorption isotherm experiments.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)