Key Documents
906700
Sigma-Aldrich
Perclorato di sodio
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Sale sodico dell’acido perclorico
About This Item
Formula condensata:
NaClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
Punto di fusione
468 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)