69888
Molybdate reagent solution
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
Stato
liquid
Livello qualitativo
Qualità
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Componenti
solution contains hexaammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24.4H2O); sulfuric acid (H2SO4); potassium antimony(III) oxide tartrate(K(SbO)C4H4O6.0.5H2O);water
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
ACS applied materials & interfaces, 9(26), 21639-21650 (2017-06-14)
Chondroitin sulfate (CS) is the major component of glycosaminoglycan in connective tissue. In this study, we fabricated methacrylated PEGDA/CS-based hydrogels with varying CS concentration (0, 1, 5, and 10%) and investigated them as biomineralizing three-dimensional scaffolds for charged ion binding