61827
2,6-Bis{[bis(2-pyridylmethyl)amino]methyl}-4-methylphenol
for spectrophotometric determination of phosphate, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
H-bpmp
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for spectrophotometric determination of phosphate
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Stringa SMILE
Cc1cc(CN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)c(O)c(CN(Cc4ccccn4)Cc5ccccn5)c1
InChI
1S/C33H34N6O/c1-26-18-27(20-38(22-29-10-2-6-14-34-29)23-30-11-3-7-15-35-30)33(40)28(19-26)21-39(24-31-12-4-8-16-36-31)25-32-13-5-9-17-37-32/h2-19,40H,20-25H2,1H3
SAJIFZPINIDYBV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)