1.00480
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
Sinonimo/i:
Molybdatophosphoric acid spray solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
425 °C (2-Propanol)
Limite di esplosione
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Temp. transizione
flash point 12 °C (2-Propanol)
Densità
0.84 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - (2-Propanol)