68122
Salmonella ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Sinonimo/i:
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Prodotti consigliati
membrane size
70 mm
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)