67652
Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Acinetobacter chromogenic supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; aseptically filled
Livello qualitativo
Stato
dry powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
sterile water: soluble (1 vial is sufficient for 5 L of final media)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
(1 vial is sufficient for 5 L of final media)
Growth and regulator factors 20 mL
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)