Documenti fondamentali
Z742699
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 130 L incubator
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H2505-130SH
Largh. x prof. × alt. interne
55 cm × 55 cm
Descrizione generale
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 130L.
Note legali
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)