66940
Methyl α-D-glucopyranoside
≥99.0%, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
alpha-Methyl D-glucose ether, Methyl glucose, Methyl alpha-D-glucoside, Methyl glucopyranoside, Methyl alpha-D-glucose, Methyl pyranoside, Methyl α-D-glucoside
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
crystalline powder
Attività ottica
[α]20/D +157±3°, c = 10% in H2O
Confezionamento
pkg of 100 g
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Colore
colorless
Punto di fusione
165-169 °C
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?