650609
Metanolo
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC, poly-coated bottles
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, HPLC Plus, ≥99.9%, poly-coated bottles
Grado
HPLC Plus
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl Compounds
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C
Gradiente HPLC
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.005
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
- Immunofluorescence studies.
- To compose eluent for the ion-pair reverse-phase HPLC isolation of nucleotides and their decomposition products.
- As eluent in the HPLC estimation of malondialdehyde in plasma, which is an indicator of oxidative stress.
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?