62533
Hybriscan™ D kit
Beer, suitable for food and beverages,microbiology and in situ hybriziation
Sinonimo/i:
Beer Spoilage Organisms HybriScan™D, FastScan Beer
About This Item
Prodotti consigliati
product name
HybriScan™D Beer, suitable for microbiology
impiego
sufficient for 96 reactions
tecniche
microbe id | in situ hybriziation: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Megasphaera spp.
Lactobacillus spp.
Pediococcus spp.
Pneumococcus spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.