59744
Hybriscan™ D kit
Lactobac, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinonimo/i:
FastScan Lactobac, Lactobacilli HybriScan™D
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HybriScan™D Lactobac, suitable for microbiology
impiego
sufficient for 96 reactions
Produttore/marchio commerciale
(HybriScan™)
tecniche
microbe id | in situ hybriziation: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Lactobacillus spp.
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)