1.13303
Bactident™ E. coli
suitable for detection
Sinonimo/i:
Test on E. Coli
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
ready-to-use
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Bactident™
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
input
sample(s) (environmental)
water
applicazioni
detection
environmental
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: -
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Indole formation
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: +
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Note legali
Avvertenze
Danger-Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C