56156
M-17 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic, selective medium for Streptococcus thermophilus
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
ascorbic acid, 0.5 g/L
lactose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
sodium glycerophosphate, 19 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
tryptone, 2.5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?