1.10661
Brodo MRS
(DE MAN, ROGOSA and SHARPE) GranuCult®, for the isolation, cultivation, and enrichment of Lactobacillus species
Sinonimo/i:
Brodo per Lactobacillus
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
5.5-5.9 (30 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
620 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Lactobacillus spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Il brodo di coltura MRS facilita la crescita abbondante delle specie di Lactobacillus ottenute da svariate fonti, come i prodotti lattiero-caseari, materiale fecale e altro. Contiene polisorbato, acetato, magnesio e manganese, noti per fungere da fattori di crescita specifici per i lattobacilli, oltre che come ricca base nutritiva. L'acetato di sodio e il citrato di ammonio inibiscono la crescita di Streptococchi, muffe e molti altri microrganismi.
Applicazioni
Il brodo di coltura MRS è specificamente formulato per l'isolamento e la coltura delle specie di Lactobacillus ottenute da svariate fonti, inibendo al tempo stesso la crescita di altri microrganismi competitivi.
Caratteristiche e vantaggi
- Sicuro e sostenibile perché riduce i rischi associati all'inalazione di polveri fini e sostanze tossiche, rendendo più sicuro l'ambiente di lavoro
- Eccellenti proprietà di bagnabilità, solubilità e scorrevolezza
- Pratico, con minima formazione di aggregati e separazione dei componenti, anche in ambienti caldi o umidi
- Alta riproducibilità tra i lotti
- Periodo di validità di ben 5 anni
- L'elevato numero di ceppi testati è superiore a quello richiesto da tutte le normative
- La tecnologia di granulazione permette di integrare molti supplementi, senza doverli aggiungere a parte
Risultati analitici
Aspetto (trasparenza): trasparente
Aspetto (colore): bruno
pH (25 °C): 5,5 - 5,9
Test della promozione della crescita in accordo con l′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Crescita (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 [WDCM 00098): da buona a molto buona
Crescita (Lactobacillus sakei ATCC 15521 [WDCM00015]): da buona a molto buona
Crescita (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 [WDCM 00016]): da buona a molto buona
Crescita (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 [WDCM00158]): da buona a molto buona
Crescita (Pediococcus damnosus ATCC 29358 [WDCM 00022]): da buona a molto buona
Incubazione: fino a 48 ore a 30 ± 1 °C, aerobico.
Aspetto (colore): bruno
pH (25 °C): 5,5 - 5,9
Test della promozione della crescita in accordo con l′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Crescita (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 [WDCM 00098): da buona a molto buona
Crescita (Lactobacillus sakei ATCC 15521 [WDCM00015]): da buona a molto buona
Crescita (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 [WDCM 00016]): da buona a molto buona
Crescita (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 [WDCM00158]): da buona a molto buona
Crescita (Pediococcus damnosus ATCC 29358 [WDCM 00022]): da buona a molto buona
Incubazione: fino a 48 ore a 30 ± 1 °C, aerobico.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3