55876
Adonitol Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with Adonitol
Sinonimo/i:
Carbohydrate discs
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 10 × 25 discs
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.