Documenti fondamentali
54969
Supelco
Clenbuterol-d9 hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D9H9Cl2N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
OPXKTCUYRHXSBK-KYRNGWDOSA-N
Descrizione generale
Clenbuterol-d9 hydrochloride may be used as an internal standard for the quantification of clenbuterol in biological samples by ultra-high pressure liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Quantification of clenbuterol at trace level in human urine by ultra-high pressure liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Nicoli R, et al.
Journal of Chromatography A, 1292, 142-150 (2013)