32569
Cimaterol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Amino-5-(1-hydroxy-2-isopropyl-d7-aminoethyl)benzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D
BUXRLJCGHZZYNE-UNAVHCQLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Bovine urine samples by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
- Bovine muscles by molecular imprinted polymers (MIPs) with ion trap LC-MS.
Animal muscles and viscera samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and LC-MS/MS.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)