94972
Brombuterol
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-3,5-dibromophenyl)-2-tert-butylaminoethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
XGPFKIAOVSGRSY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?