Documenti fondamentali
00334
Supelco
Fipronil-(pyrazole-13C3, cyano-13C) sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C8H4Cl2F6N4O2S
Peso molecolare:
457.12
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
200-230 °C
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Find more information here fipronil
Risultati analitici
degree of 13C-enrichment ≥95.0 %
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.