Documenti fondamentali
79157
Supelco
Fipronil-(pyrazole-13C3, cyano-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5-Amino-3-cyano-13C-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]- 4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]pyrazole-13C3, Fipronil-13C4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C8H4Cl2F6N4OS
Peso molecolare:
441.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[13C]1=[13C](S(C(F)(F)F)=O)[13C]([13C]#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2/i3+1,7+1,9+1,10+1
ZOCSXAVNDGMNBV-JOYIMARTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Find more information here fipronil
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Protocolli
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.